Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 577,00 zł 432,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HC≡C(CH2)8CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-471-8
Beilstein/REAXYS Number:
1704918
MDL number:
Assay:
95%
432,75 zł
Cena katalogowa577,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
bp
180 °C/15 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCC#C
InChI
1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h1H,3-10H2,(H,12,13)
InChI key
OAOUTNMJEFWJPO-UHFFFAOYSA-N
General description
10-Undecynoic acid (10- UDYA, UDY) is an acetylenic fatty acid. It is reported as highly selective irreversible inhibitor of hepatic ω- and ω-1-lauric acid hydroxylases. Enzyme catalyzed esterification of 10-undecynoic acid has been reported. UDY has been reported to be synthesized by the dehydrobromination of 10-undecenoic acid.
Application
10-Undecynoic acid was employed as model compound to investigate the microwave assisted surface click reactions catalyzed with Cu(II)/sodium L-ascorbate.†
It may be used:
It may be used:
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 98% | description ≥95.0% (GC) | description ≥97%, FG |
| assay 95% | assay 98% | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 |
| mp 40-42 °C (lit.) | mp 23-25 °C (lit.) | mp - | mp - |
| bp 180 °C/15 mmHg (lit.) | bp 137 °C/2 mmHg (lit.) | bp - | bp 258-259 °C/761 mmHg (lit.) |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid, allyl | functional group hydroxyl | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?