Merck
666734
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-methyl-13C ether
99 atom % 13C
Synonim(y):
2-(metoksy-13C)-2-metylo-propan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC4H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
bp
55-56 °C
gęstość
0.748 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)(C)O[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i4+1
Klucz InChI
BZLVMXJERCGZMT-AZXPZELESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-27.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-33 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)