Merck
133108
Sigma-Aldrich
Propyl acetate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Beilstein:
1740764
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
eCl@ss:
39022103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
25 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
842 °F
granice wybuchowości
1.7 %, 37 °F
8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
tw
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Identification and biotransformation analysis of volatile markers during the early stage of Salmonella contamination in chicken.: This study highlights the role of propyl acetate in identifying volatile organic compounds as markers for early Salmonella contamination in poultry products, using sophisticated analytical techniques to ensure food safety (Wang et al., 2024).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Feasibility of reactive chromatography for the synthesis of n-propyl acetate
Reddy B and Mahajani S
Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(4), 1395-1403 (2014)
Greening the esterification between isosorbide and acetic acid
Inayat A, et al.
Sustainable Chemistry and Pharmacy, 7, 41-49 (2018)
Extraction equilibria of 2, 4, 6-Trinitrophenol by (amberlite LA2+ ester) solvents
Uslu H
Fluid Phase Equilibria, 427, 175-179 (2016)
High polymer solutions. Part 7.-Vapour pressure of polystyrene solutions in acetone, chloroform and propyl acetate.
Bawn CEH and Wajid MA.
Transactions of the Faraday Society, 52, 1658-1664 (1956)
Liquid-liquid equilibria for the ternary system water+ acetic acid+ propyl acetate.
Xiao X, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 51(2), 582-583 (2006)