Merck
456438
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
reagent grade, ≥97%
Synonim(y):
Tetralin solvent
Wybierz wielkość
4 L
1450,00 zł
18 L
3031,00 zł
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 L
1450,00 zł
18 L
3031,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.20
Beilstein:
1446407
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
207 °C (lit.)
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
4.55 (vs air)
ciśnienie pary
0.18 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
723 °F
granice wybuchowości
0.8 %, 100 °F
5 %, 150 °F
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.541 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
Klucz InChI
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetralina jest bicykliczną cząsteczką składającą się z grupy aromatycznej i alicyklicznej, które mają dwa wspólne atomy węgla. Jest stosowana jako rozpuszczalnik donorowy wodoru w procesie upłynniania węgla. Tetralina jest również wykorzystywana do syntezy chemikaliów rolniczych. Ponadto jest stosowana jako odtłuszczacz i rozpuszczalnik tłuszczów, żywic i wosków oraz jako substytut terpentyny w farbach, lakierach i pastach do butów.
Zastosowanie
1,2,3,4-tetrahydronaftalen jest stosowany jako:
  • Rozpuszczalnik donorowy wodoru w dekarboksylacji kwasu oleinowego w celu wytworzenia węglowodorów oleju napędowego.
  • Źródło wodoru do uwodorniania związków fenolowych pochodzących z ligniny.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hydrogen production from tetralin over microwave-accelerated Pt-supported activated carbon.
Suttisawat Y, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 35(12), 6179-6183 (2010)
Experimental and kinetic modeling study of tetralin pyrolysis at low pressure.
Li Y, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 34(1), 1739-1748 (2013)
Fullerene production in sooting flames from 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene.
Alford JM, et al.
Carbon, 46(12), 1623-1625 (2008)
Activated carbon supported molybdenum carbides as cheap and highly efficient catalyst in the selective hydrogenation of naphthalene to tetralin.
Pang M, et al.
Green Chemistry, 14(5), 1272-1276 (2012)
J Sikkema et al.
Applied and environmental microbiology, 59(2), 567-572 (1993-02-01)
Corynebacterium sp. strain C125, originally isolated on o-xylene, was selected for its ability to grow on tetralin (1,2,3,4-tetrahydronaphthalene) as the sole source of carbon and energy. The catabolism of tetralin in Corynebacterium sp. strain C125 was shown to proceed via