Przejdź do
522651
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
anhydrous, 99%
Synonim(y):
Tetralin solvent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.20
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1446407
Assay:
99%
Grade:
anhydrous
Bp:
207 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.18 mmHg ( 20 °C)
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
4.55 (vs air)
vapor pressure
0.18 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
autoignition temp.
723 °F
expl. lim.
0.8 %, 100 °F, 5 %, 150 °F
impurities
<0.005% water
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI key
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene (Tetralin), a bicyclic hydrocarbon, is a constituent of petroleum and coal tar. It is used in coal liquefaction and as an alternative to turpentine in paints and waxes.[1] Degradation of tetralin by Corynebacterium sp. strain C125,[1] and by pyrolysis have been reported. A study reports the transformation of naphthalene to tetralin in the presence of activated carbon supported molybdenum carbides. Dehydrogenation of tetralin by microwave heating in the presence of platinum-supported activated carbon has been investigated.
Application
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene may be used as a raw material in the synthesis of fullerenes.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
91-20-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?