Przejdź do
LB30
Latex beads, polystyrene
3.0 μm mean particle size
Synonim(y):
Latex Beads, Latex Microspheres, laboratory latex beads, latex sphers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
848,00 zł
15 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2830,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.13
MDL number:
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
3.0 μm
General description
Latex beads are utilized in applications including electron microscopy and cell counter calibration, antibody-mediated agglutination diagnostics, phagocytosis experiments, and many others. The most popular use of latex beads is, particularly in latex agglutination tests. This method allows the detection of minute amounts of antigens or antibodies in serum, urine, and cerebrospinal fluids. It is also used in phagocytosis research. The beads are supplied as aqueous suspensions and are composed mainly of polymer particles (30%) and water, (>69.0%) with small amounts of surfactant, (0.1–0.5%) sodium bicarbonate, and potassium sulfate (inorganic salts – 0.2%). This product is for R&D use only, not for drug, household, or other uses. For more information, please refer the Product Information Sheet.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
LB5LB1LB8
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
mean particle size
3.0 μm
mean particle size
0.46 μm
mean particle size
0.1 μm
mean particle size
0.8 μm
packaging
pack of 1 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latex beads, polystyrene
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)