Przejdź do
8.09733
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
for synthesis
Synonim(y):
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Tetralin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
132,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
479,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3180,00 zł
200 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
22 740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.20
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
204-340-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
200-209 °C
Vapor pressure:
0.34 hPa ( 20 °C)
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.34 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
425 °C (DIN 51794)
potency
2860 mg/kg LD50, oral (Rat), 16710 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
200-209 °C
mp
-30 °C
transition temp
flash point 71 °C
solubility
0.045 g/L
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCc2c(cccc2)C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI key
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.970
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup