Przejdź do
668796
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
97%
Synonim(y):
(S)-(+)-1-AminoTetralin, (S)-(+)-1-Aminotetraline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
381,00 zł
285,75 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C10H11)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.22
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2360279
Assay:
97%
285,75 zł
Cena katalogowa381,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.565
bp
250 °C
density
1.010 g/mL at 25 °C
SMILES string
N[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7,11H2/t10-/m0/s1
InChI key
JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
Application
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine is a chiral amine that can be used:
  • To prepare a 2-pyridylmethylene-(S)-(+)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine containing pentanuclear trigonal bipyramidal [Co3Fe2] complex, which exhibits electron-transfer-coupled spin transition (ETCST) properties.
  • To prepare imine-substituted thiophene Schiff base compounds.
  • To derivatize macrocyclic diarylheptanoid compounds of biological importance.
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
445355676098686301
description
97%
description
97%
description
97%
description
95%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.010 g/mL at 25 °C
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.322 g/mL at 25 °C
bp
250 °C
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.565
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.570
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)