Przejdź do
214477
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 923), 100-200 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
443,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
EC Number:
231-545-4
MDL number:
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Silica gel, high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
grade
high-purity grade (Davisil Grade 923)
Quality Segment
form
fine crystals
manufacturer/tradename
Davisil®
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
430-530 m2/g
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
100-200 mesh, 75-150 μm
pore size
0.40 cm3/g pore volume, 30 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica. It is exclusively used as a support material for the active titanium(III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation lresulting in the formation of uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density. Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Application
Silica gel was used to compare MCM-41 type mesoporous adsorbents.[1]
Other Notes
Recommended Applications
Grade 923 meets ASTM D1319 specifications for hydrocarbon analysis
Legal Information
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
236810236799214396
pore size
0.40 cm3/g pore volume, 30 Å
pore size
1.15 cm3/g pore volume, 150 Å
pore size
0.75 cm3/g pore volume, 60 Å
pore size
0.43 cm3/g pore volume, 22 Å
particle size
100-200 mesh, 75-150 μm
particle size
200-425 mesh, 35-70 μm
particle size
150-250 μm, 60-100 mesh
particle size
28-200 mesh, 75-650 μm
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
Silica
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica gel
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?