The concentration of p-nitrophenylphosphate (pNPP) in this product is 1.5 mg/mL. This item is a ready-to-use product and dilution is not recommended. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/285/284/p7998dat.pdf
Kluczowe dokumenty
P7998
Alkaline Phosphatase Yellow
alkaline phosphatase substrate, chromogenic liquid
Synonim(y):
Roztwór substratu fosfatazy alkalicznej (pNPP)
Wybierz wielkość
597,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
597,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Alkaline Phosphatase Yellow (pNPP) Liquid Substrate System for ELISA, ready to use solution
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Przestroga
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
-
Hi, may I know what is the concentration of this solution? Because I need to do the calibration curve. Thank you
1 answer-
Helpful?
-
-
Can this be used after it has been frozen?
1 answer-
The stability of this solution has not been evaluated at −20°C. The freeze/thaw process may contribute to decomposition of the substrate solution. Signs of degradation include changes in color or turbidity and precipitation of the pNPP.