Kluczowe dokumenty
402826
Ammonium dichromate
ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
Ammonium bichromate
Wybierz wielkość
213,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
213,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
8.7 (vs air)
Próba
≥99.5%
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
strata
≤3.0% loss on drying
pH
3-4 (25 °C, 50 g/L)
mp
170 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
ciąg SMILES
N.N.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2H3N.2H2O.5O/h;;2*1H3;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
XAQCJVGGJJFLPP-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Utlenianie alkoholi w obecności Mg(HSO4)2 (wodorosiarczan magnezu) i mokrego SiO2 (ditlenek krzemu).[3]
- Przygotowanie katalizatorów Cr2O3/Al2O3 (tlenek chromu (III)/tlenek glinu).[4]
- Utleniające sprzęganie tioli.[5]
- Przygotowanie mezoporowatych sit molekularnych.[6]
- Przygotowanie polipirolu (PPy).[7]
- Przygotowanie ogniw paliwowych na tlenek stały (SOFC).[8]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?