Kluczowe dokumenty
F6129
Iron(III) citrate
technical grade
Synonim(y):
Ferric citrate, Iron(III) citrate, Iron(III) citrate hydrate
Wybierz wielkość
375,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
375,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
powder
skład
Fe, 16.5-18.5%
metody
cell culture | mammalian: suitable
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
Klucz InChI
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It can also be used in the degradation of tetracycline for the treatment of polluted water.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.