Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7460,00 zł
vapor density
0.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
8.75 atm ( 21 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.95%
autoignition temp.
1203 °F
expl. lim.
25 %
impurities
≤0.01% water
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
SMILES string
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChI key
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Application
- Ammonia can be used in the direct synthesis of primary amines from alcohols.
- Synthesis of N-doped graphene by vapor deposition in the presence of ammonia gas has been reported.[1]
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.95% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp −33 °C (lit.) | bp 60 °C | bp - | bp - |
| mp −78 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| impurities ≤0.01% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| expl. lim. 25 % | expl. lim. - | expl. lim. - | expl. lim. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonia
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 236594-1G | 04061837007095 |
| 236594-5G | 04061837007101 |
| 09682-1KG | 04061838657077 |