Merck
310700
Sigma-Aldrich
Manganese(IV) oxide
10 μm, reagent grade, ≥90%
Synonim(y):
Manganese dioxide
Wybierz wielkość
500 G
450,00 zł
2.5 KG
2040,00 zł
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
450,00 zł
2.5 KG
2040,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MnO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Próba
≥90%
Formularz
powder
wielkość cząstki
10 μm
mp
535 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
Klucz InChI
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Manganese(IV) oxide is an oxidizing reagent that can be used for the oxidation of propargylic alcohols, benzylic or heterocyclic alcohols, saturated alcohols, 1,2-diols, allylic alcohols to α, β-ethylenic aldehydes or ketones, and amines to aldehydes, imines, amides, and diazo compounds. It can also be used for the conversion of allylic alcohols to α, β-ethylenic esters or amides, hydration of nitriles to amides, dehydrogenation and aromatization reactions[1].
Zastosowanie
  • Kompleksy metali 3d o wysokim stopniu utlenienia: Zbadano właściwości katalityczne tlenku manganu(IV) w kompleksach o wysokim stopniu utlenienia dla zaawansowanej syntezy organicznej, wykazując jego kluczową rolę w przyspieszaniu reakcji chemicznych i zwiększaniu wydajności, co jest korzystne dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego (Cheng J et al., 2018).
  • Synteza i właściwości kompleksów manganu: Szczegółowe informacje na temat syntezy nowych kompleksów manganu, które wykazują unikalne właściwości redoks, przydatne do zrozumienia procesów przenoszenia elektronów w różnych kontekstach chemicznych i środowiskowych (Baffert C et al., 2002).
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Manganese dioxide
Cahiez G, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Highly stretchable alkaline batteries based on an embedded conductive fabric.
Abhinav M Gaikwad et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(37), 5071-5076 (2012-07-05)
Xing Liu et al.
The Analyst, 137(19), 4552-4558 (2012-08-18)
Inorganic nanomaterials that mimic enzymes are fascinating as they potentially have improved properties relative to native enzymes, such as greater resistance to extremes of pH and temperature and lower sensitivity to proteases. Although many artificial enzymes have been investigated, searching
Xin Zhao et al.
ACS nano, 6(6), 5404-5412 (2012-05-05)
Manganese dioxide (MnO(2)) particles 2-3 nm in size were deposited onto a porous "activated microwave expanded graphite oxide" (aMEGO) carbon scaffold via a self-controlled redox process. Symmetric electrochemical capacitors were fabricated that yielded a specific capacitance of 256 F/g (volumetric:
Wen-Hui Kuan et al.
Journal of hazardous materials, 239-240, 152-159 (2012-09-25)
This study examined the reaction of methylene blue (MB) with tunneled manganese oxide pyrolusite regarding pH and reaction time. MB was cleaved through N-demethylation, in which reaction azure B (AB), azure A (AA), azure C (AC), and thionin (TH) were