Merck
377457
Sigma-Aldrich
Manganese(III) oxide
−325 mesh, 99%
Synonim(y):
Manganese sesquioxide
About This Item
Wzór liniowy:
Mn2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
powder
wielkość cząstki
−325 mesh
gęstość
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/2Mn.3O
Klucz InChI
GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Precursor to LiMn2O4. A useful battery cathode.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.