217646
Manganese(IV) oxide
activated, ~85%, <10 μm
Synonim(y):
Manganese dioxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
~85%
Postać
powder
wielkość cząstki
<10 μm
mp
535 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
Klucz InChI
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- In conversion of allylic alcohols to α, β-ethylenic esters or amides.
- In oxidation of allylic alcohols to α,β-ethylenic aldehydes or ketones.
- In oxidation of propargylic alcohols, saturated alcohols and benzylic or heterocyclic alcohols.
- Manganese (IV) oxide can also be used:,In hydration of nitriles to amides.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash