Merck
237051
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride
ReagentPlus®, 99%
Wybierz wielkość
5 G
294,00 zł
100 G
365,00 zł
500 G
833,00 zł
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
294,00 zł
100 G
365,00 zł
500 G
833,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
AlCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38120507
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
99%
Formularz:
powder
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 mmHg ( 100 °C)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: aluminum
pH
2.4 (20 °C, 100 g/L)
mp
190 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Aluminum chloride is an alcohol-soluble lewis acid.† Aluminum chloride mixed with sodium borohydride, in diglyme in a molar ratio affords a mixture having strong reducing properties.† It was reported to promote the Friedel-Crafts acylation reaction between 4-tert-butylbenzoyl chloride and mesitylene.†
Zastosowanie
Aluminum chloride was used for the following studies:
  • Polymerization of benzene to afford p-polyphenyl.[1]
  • As a catalyst for the Friedel-Crafts acylation of buckymetallocenes with the acid chlorides.[2]
  • As a catalyst for the colorimetric microassay for the determination of lipid hydroperoxides.[3]
Cechy i korzyści
The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties. Aluminum nitride can be synthesized from the elemnts with AlCl3 added to help facilitate crystallization.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
p-Polyphenyl from Benzene-Lewis Acid Catalyst-Oxidant. Reaction Scope and Investigation of the Benzene-Aluminum Chloride-Cupric Chloride System1.
Kovacic P and Oziomek J.
The Journal of Organic Chemistry, 29(1), 100-104 (1964)
Yutaka Matsuo et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(20), 7407-7412 (2013-10-26)
Acylated buckyferrocene and ruthenocene, Fe(η(5)-C60Me5)(η(5)-C5H4COR) (R = Me, Ph, and CH[double bond, length as m-dash]CHPh) and Ru(η(5)-C60Me5)(η(5)-C5H4COR) (R = Me and Ph), were obtained by Friedel-Crafts acylation of the parent buckymetallocenes with the corresponding acid chlorides and aluminum chloride in
Shutao Wang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(4), 1700712-1700712 (2018-05-04)
In the search for low-cost and large-scale stationary storage of electricity, nonaqueous aluminum chloride-graphite batteries (AlCl3-GBs) have received much attention due to the high natural abundances of their primary constituents, facile manufacturing, and high energy densities. Much research has focused
Rajkumar Kore et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(23), 7795-7803 (2018-06-01)
Two solids of differing Lewis acidities, triethylammonium tetrachlorozincate ([HN222]2[ZnCl4]) and AlCl3, have been combined across 0.1 to 0.9 mole fractions (with respect to [HN222]2[ZnCl4]), and homogeneous solid double salts or mixed metal [HN222]2x[(1 - x)AlCl3 + xZnCl4] double salt ionic
Detection of Alternative Oxidase Expression in Arabidopsis thaliana Protoplasts Treated with Aluminium.
Liu J, et al.
Bio-protocol, 5(13) (2015)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?