Przejdź do
239283
Potassium hydrogenfluoride
99%
Synonim(y):
Potassium bifluoride, Potassium hydrogen difluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
261,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
487,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
1245,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KHF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.10
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
232-156-2
MDL number:
Assay:
99%
Form:
lumps, powder or crystals
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
lumps, powder or crystals
mp
239 °C (lit.)
density
2.37 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[F-].[K+].F[H]
InChI
1S/2FH.K/h2*1H;/q;;+1/p-1
InChI key
VBKNTGMWIPUCRF-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Synthesis of 4′-deoxy-4′-fluorokanamycin A and B: This study discusses the synthetic applications of Potassium hydrogenfluoride in the development of fluorinated antibiotics, highlighting its role in selective fluorination processes (Takahashi Y et al., 1992).
  • Reaction of 2-deoxy-6-O-[2,3-dideoxy-4,6-O-isopropylidene-2,3-(N-tosylepimino)-alpha-D-mannopyranosyl]-4,5-O-isopropylidene-1,3-di-N-tosylstreptamine with potassium hydrogenfluoride: This article explores the chemical behavior of Potassium hydrogenfluoride under specific synthetic conditions, providing insights into its role in complex organic transformations (Kobayashi Y et al., 1992).
  • A synthetic study of methyl 3-deoxy-3-fluoro-alpha-D-glucopyranosides from methyl 2,3-anhydro-alpha-D-allopyranosides, and synthesis of 3′-deoxy-3′-fluorokanamycin A and 3′-chloro-3′-deoxykanamycin A: This research delves into the synthesis of modified sugars using Potassium hydrogenfluoride, illustrating its utility in the creation of novel glycoside structures, which are important in drug development (Umemura E et al., 1992).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST2185
description
99%
description
NIST® SRM® 2185, pD standard
form
lumps, powder or crystals
form
crystals
assay
99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
239 °C (lit.)
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
density
2.37 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?