Merck
P56801
Sigma-Aldrich
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2O4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.11
Beilstein:
147821
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
292-295 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.OC(=O)c1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-4(9)2-1-3(5(10)11)7-6-2;/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11);1H2
Klucz InChI
GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3