Przejdź do
401218
Aluminum bromide
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Aluminum tribromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
301,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
795,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AlBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-779-7
MDL number:
Assay:
≥99.99% trace metals basis
Form:
solid
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 81.3 °C)
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
94-98 °C (lit.)
density
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
210072250066449601
description
≥99.99% trace metals basis
description
powder and chunks, ≥98%
description
1.0 M in dibromomethane
description
powder, 99.999% trace metals basis
form
solid
form
powder and chunks
form
liquid
form
powder
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥98%
assay
-
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
vapor pressure
1 mmHg ( 81.3 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 81.3 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 81.3 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 81.3 °C)
density
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.522 g/mL at 25 °C
density
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
94-98 °C (lit.)
mp
94-98 °C (lit.)
mp
-
mp
94-98 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum bromide
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)