Przejdź do
239259
Chromium(III) nitrate nonahydrate
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
159,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
326,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
1377,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cr(NO3)3 · 9H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.15
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-921-1
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals or chunks
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
crystals or chunks
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: chromium
pH
2-3 (20 °C, 50 g/L)
mp
60 °C (lit.)
SMILES string
[Cr+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cr.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI key
GVHCUJZTWMCYJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromium (III) nitrate nonahydrate is a hydrated chromium salt. It is commonly used as a chromium source in the organic synthesis.
Application
Chromium (III) nitrate nonahydrate (Cr (NO3)3.9H2O) may be used in the:
  • Synthesis of nanosized chromium (Cr2O3) oxide by thermal decomposition method.
  • Preparation of chromium (III) based Ziegler-Natta catalysts for the polymerization of ethylene.
  • Synthesis of highly porous coordination polymer MIL-101.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
379972216828203068
description
99%
description
≥99.99% trace metals basis
description
ACS reagent, ≥98%
description
powder, 99.9% trace metals basis
form
crystals or chunks
form
crystalline
form
moist crystals
form
powder
assay
99%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥98%, 98.0-101.0% (ACS specification)
assay
99.9% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
60 °C (lit.)
mp
60 °C (lit.)
mp
47 °C (lit.)
mp
-
pH
2-3 (20 °C, 50 g/L)
pH
-
pH
1.5 (20 °C)
pH
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: chromium
reaction suitability
core: chromium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromium(III) nitrate nonahydrate
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?