Przejdź do
1.07872
Azotan strontu
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Strontium nitrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
515,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Sr(NO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.63
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-131-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
660 g/L
515,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
potency
2750 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
645 °C/1013 hPa
mp
570 °C
solubility
660 g/L
density
2.986 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
Ba: ≤0.01%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.0002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sr](O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-]
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI key
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synteza i analiza przeciwdrobnoustrojowa nanostruktur fosforanu wapnia podstawionego strontem o wysokiej powierzchni do regeneracji kości: W badaniu zbadano potencjał azotanu strontu w regeneracji kości poprzez syntezę nanostruktur fosforanu wapnia podstawionego strontem o wysokiej powierzchni i właściwościach przeciwdrobnoustrojowych (Anwar et al., 2023).
  • Elektrochemicznie wspomagane osadzanie fosforanu magnezu modyfikowanego strontem na powierzchniach tytanu: Artykuł opisuje wykorzystanie azotanu strontu w tworzeniu powłok na powierzchniach tytanu w celu poprawy zastosowań biomedycznych, poprawiając właściwości materiału za pomocą technik osadzania elektrochemicznego (Meininger et al., 2016).
  • Produkcja Y-86 i innych radiometali do celów badawczych przy użyciu systemu Solution Target: Badanie to obejmuje wykorzystanie azotanu strontu w produkcji radiometali, w tym Y-86, do różnych celów badawczych i diagnostycznych, z wykorzystaniem systemu docelowego roztworu do skutecznej syntezy (Oehlke i in., 2015).
  • Wytwarzanie nanorurek SrTiO3 i BaTiO3 w oparciu o szablony: Badania omawiają użyteczność azotanu strontu w opartej na szablonach produkcji nanorurek, w szczególności SrTiO3 i BaTiO3, które mają kluczowe znaczenie dla poprawy właściwości materiałów w różnych zastosowaniach przemysłowych i technologicznych (Chen et al., 2009).
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 99,0 %
Wartość pH (5 %; woda): 5,0 - 7,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Ba (Bar): ≤ 0,01 %
Ca (Wapń): ≤ 0,005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.0005 %
K (Potas): ≤ 0,005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0002 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan strontu
pictograms
Flame over circleCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)