Kluczowe dokumenty
204498
Strontium nitrate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Azotan strontu(II), Dwuazotan strontu
Wybierz wielkość
624,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
624,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
zanieczyszczenia
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
5.0-7.0 (25 °C)
mp
570 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Klucz InChI
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.