For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
215473
Ammonium cerium(IV) nitrate
ACS reagent, ≥98.5%
Synonim(y):
CAN, Ceric ammonium nitrate
Wybierz wielkość
312,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
312,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥98.5%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤0.05% insol. dil. H2SO4
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤0.02%
ślady kationów
Fe: ≤0.005%
ciąg SMILES
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
Klucz InChI
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?