Merck
451754
Sigma-Aldrich
Lithium bromide hydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Wodorobromek litu, Wodzian monobromku litu
Wybierz wielkość
10 G
362,00 zł
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
362,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiBr · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.85 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
162-167 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[Br-].[H]O[H]
InChI
1S/BrH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
IPLONMMJNGTUAI-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.