Przejdź do
63539
Manganese(II) carbonate hydrate
44-46% Mn basis (KT)
Synonim(y):
Manganese(2+) carbonate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
200,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
484,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MnCO3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.95 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
208-915-9
MDL number:
Form:
powder
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: manganese
concentration
44-46% Mn (KT)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
[Mn++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Mn/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M7179215880325503
description
44-46% Mn basis (KT)
description
meets USP testing specifications
description
97%
description
99.9% trace metals basis
form
powder
form
-
form
powder or chunks
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
core: manganese
reaction suitability
-
reaction suitability
core: manganese
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: cerium
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
concentration
44-46% Mn (KT)
concentration
40.0-43.5% (Mg (as MgO))
concentration
-
concentration
-
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)