Przejdź do
72248
Nickel(II) carbonate basic hydrate
~46% Ni (KT), powder, technical grade
Synonim(y):
Basic nickel carbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
~NiCO3 · 2Ni(OH)2 · 4H2O
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
235-715-9
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nickel(II) carbonate basic hydrate, technical, ~46% Ni basis (KT)
Quality Segment
grade
technical
form
powder
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
concentration
~46% Ni (KT)
impurities
~5% sodium sulfate
SMILES string
[Ni++].O[Ni]O.O[Ni]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.3Ni.4H2O/c2-1(3)4;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;4*1H2/q;3*+2;;;;/p-6
InChI key
ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
70852672262696668
description
technical, ~46% Ni basis (KT)
description
97%
description
technical, ~30% active peroxide basis
description
98%
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst, reagent type: oxidant
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
concentration
~46% Ni (KT)
concentration
-
concentration
~30% (active peroxide)
concentration
-
grade
technical
grade
-
grade
technical
grade
-
impurities
~5% sodium sulfate
impurities
-
impurities
-
impurities
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12607-70-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)