Przejdź do
46259
1,1,2,2-Tetrachloroethane
analytical standard
Synonim(y):
Acetylene tetrachloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
328,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CHCl2CHCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.85
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-197-8
Beilstein/REAXYS Number:
969206
MDL number:
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
5.8 (vs air)
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI key
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
1,1,2,2-Tetrachloroethane may be used as an extraction solution for the simultaneous determination of chloramphenicol and thiamphenicol in honey samples using dispersive liquid-liquid microextraction followed by high-performance liquid chromatography.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-34-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dispersive liquid--liquid microextraction followed by high-performance liquid chromatography as an efficient and sensitive technique for simultaneous determination of chloramphenicol and thiamphenicol in honey
Chen H, et al.
Analytica Chimica Acta, 632(1), 80-85 (2009)
Srigokul Upadhyayula et al.
The journal of physical chemistry. B, 115(30), 9473-9490 (2011-06-21)
Electrostatic properties of proteins are crucial for their functionality. Carboxyamides are small polar groups that, as peptide bonds, are principal structural components of proteins that govern their electrostatic properties. We investigated the medium dependence of the molar polarization and of
Debolina Basu et al.
Bioresource technology, 101(1), 21-25 (2009-08-25)
This study examines the performance of bench-scale Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactor in treating simulated wastewaters containing 1,1,2,2-tetrachloroethane (TeCA). Reactors R1 (control) and R2 (containing TeCA) were operated at Hydraulic Retention Times (HRTs) of 36, 30, 24, 18 and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
46259-5ML04061832354545