For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
161519
Sodium metabisulfite
reagent grade, 97%
Synonim(y):
Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
Wybierz wielkość
205,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
205,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Próba
97%
Formularz
powder or crystals
pH
4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 650 g/L at 20 °C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?