Kluczowe dokumenty
Z804452
UV Photometric Accuracy Standards
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
klasa czystości
certified reference material
producent / nazwa handlowa
Jaytee Biosciences Ltd (CRM-2003)
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
Zastosowanie
food and beverages
petroleum
pharmaceutical
plastics
Format
neat
Opis ogólny
CRM dla spektrofotometrów UV/Visible.
Te standardy dokładności fotometrycznej UV zostały zaprojektowane w celu zakwalifikowania dokładności fotometrycznej spektrofotometrów UV do limitów określonych w EP.
Opracowane do użytku w każdym laboratorium, niezależnie od regulatora i są tak samo istotne dla firmy farmaceutycznej, jak dla laboratorium kontraktowego pracującego zgodnie z ISO 17025.
Wszystkie produkty są dostarczane w ognioodpornych ampułkach, aby wydłużyć okres trwałości i zapobiec zanieczyszczeniu, z pełną certyfikacją.
Identyfikowalna kwalifikacja przyrządu dodaje pewności do wszystkich generowanych danych. Ponadto ścieżka audytu jest wspierana przez niezależną weryfikację UKAS zgodnie z normą ISO 17034.
Zastosowanie
Normy dokładności fotometrycznej UV do stosowania w kwalifikacji spektrofotometrów UV.
Cechy i korzyści
  • Produkt jest certyfikowanym materiałem referencyjnym
  • Zawiera dwie ampułki z wzorcami i ampułkę ze ślepą próbą
  • CoA zawiera instrukcje dotyczące kwalifikacji urządzenia
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)