Kluczowe dokumenty
Z804908
Wavelength, Stray Light and Resolution Kit
certified reference material
Wybierz wielkość
1 EA
1910,00 zł
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.21
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
producent / nazwa handlowa
Jaytee Biosciences Ltd (CRM-2102)
Zastosowanie
general analytical
Opis ogólny
Zawiera standardy kwalifikacji dla
  • Rozdzielczość UV
  • Światło rozproszone UV
  • Wielokrotna długość fali UV
Zastosowanie
Zestaw długości fali, światła rozproszonego i rozdzielczości zawiera wzorce UV o wielu długościach fali do stosowania w kwalifikacji detektorów UV HPLC.
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowany i zweryfikowany w akredytowanym laboratorium ISO 17025 zgodnie z UKAS (United Kingdom Accreditation Service).
  • Dostarczane w szczelnie zamkniętych ampułkach, aby wydłużyć okres przydatności do użycia i zapobiec zanieczyszczeniu, z pełną certyfikacją.
  • Identyfikowalna kwalifikacja przyrządu zwiększa zaufanie do wszystkich generowanych danych
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) zawierającym informacje o dacie wygaśnięcia dla skutecznego audytu
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)