Merck
Y0001642
Capecitabine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5′-Deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine, Ro-9-1978
Wybierz wielkość
150 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
150 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22FN3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
capecitabine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(NC(OCCCCC)=O)C(F)=C2)=O)O[C@@H]1C
InChI
1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
Klucz InChI
GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
informacje o genach
human ... TYMS(7298)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Kapecytabina EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Capecitabine is an anti-cancer drug, a prodrug of doxifluridine, metabolized to 5-fluorouracil at the tumor site.
Capecitabine is an anti-cancer drug, a prodrug of doxifluridine, metabolized to 5-fluorouracil at the tumor site. The activation of capecitabine follows a pathway with three enzymatic steps and two intermediary metabolites, 5′-Deoxy-5-fluorocytidine (5′-DFCR) and 5′-Deoxy-5-fluorouridine (5′-DFUR), to form 5-fluorouracil.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
A Iu Abrosimov et al.
Arkhiv patologii, 75(6), 27-31 (2014-03-15)
The pathomorphism of rectal cancer (RC) was studied in 99 patients who received neoadjuvant chemoradiotherapy using two drugs (5-fluorouracil and xeloda). A morphological study indicated the qualitatively similar manifestations of pathomorphism (tumor necrosis, inflammation, and sclerosis) which were more pronounced
Mitsuhiro Tomoda et al.
Anticancer research, 34(1), 191-194 (2014-01-10)
Unresectable metastatic colorectal cancer with very slow tumour growth rate does not necessarily require for strong short-interval chemotherapy. In the present study, we administered monthly chemotherapy and aimed to evaluate the usefulness of the specific treatment schedule in patients with
Tim Meyer et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 50(5), 902-911 (2014-01-22)
Cytotoxic chemotherapy is widely used for advanced, unresectable pancreatic and other gastrointestinal foregut neuroendocrine tumours (NETs) and the most commonly used regimen combines 5-fluorouracil with streptozocin. The NET01 trial was designed to investigate whether capecitabine combined with streptozocin was an
Giulia Valeria Bianchi et al.
Tumori, 99(6), 269e-272e (2014-02-08)
A 53-year-old woman was treated, after trastuzumab progression of HER2-positive metastatic disease, with capecitabine plus lapatinib and subsequently with lapatinib alone. To date, she has had persistent remission of disease since 2009.
Sofia Palacio et al.
Anticancer research, 34(1), 301-306 (2014-01-10)
There is no standard chemotherapy regimen that is universally accepted for the treatment of advanced gastric cancer. Trastuzumab added to chemotherapy improves survival in patients with metastatic human epidermal growth factor receptor-2 (Her2/neu)-overexpressing gastric cancer. Data are lacking for the