Merck
Y0001511
Glibenclamide for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Glybenclamide, 5-Chloro-N-[4-(cyclohexylureidosulfonyl)phenethyl]-2-methoxybenzamide, Glyburide, N-p-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonyl-N′-cyclohexylurea
Wybierz wielkość
30 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H28ClN3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
glibenclamide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
Klucz InChI
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Glibenklamid do identyfikacji szczytowej Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
J F Caro
The American journal of medicine, 89(2A), 17S-25S (1990-08-20)
Increased hepatic glucose production is responsible for fasting hyperglycemia in type II diabetes. Insulin resistance is the key in this process because of the inability of insulin to suppress hepatic glucose production, thereby allowing an unopposed glucagon effect. Glyburide, one
J P van Basten et al.
The Netherlands journal of medicine, 40(5-6), 305-307 (1992-06-01)
As sulphonylurea derivatives are used ubiquitously, the possibility that they may cause liver disease deserves attention. In contrast to the known pattern of reversible parenchymal liver disease due to sulphonylurea derivatives, we describe a fatal case of glyburide-induced cholestatic hepatitis
Thomas R Moore
Diabetes care, 30 Suppl 2, S209-S213 (2008-02-27)
The clinical experience with glyburide treatment of GDM has moved ahead of the science. A single randomized controlled trial of glyburide versus insulin indicates that glyburide treatment can provide a relatively safe alternative to insulin therapy. Subsequent retrospective trials have
J M Feldman
The American journal of medicine, 79(3B), 102-108 (1985-09-20)
After one year on the American market, glyburide, a second-generation sulfonylurea, seems well accepted by physicians. If the hyperglycemia of patients with type II diabetes mellitus is not corrected by diet and exercise, glyburide can be used as adjunctive therapy.
N M O'Meara et al.
The American journal of medicine, 89(2A), 11S-16S (1990-08-20)
Since the introduction of glyburide in 1984, many studies have evaluated the effects of this oral hypoglycemic agent on beta cell function in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus. The early studies, which were performed in patients receiving concomitant insulin therapy