Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1010,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
BP
API family
glyburide, glibenclamide
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(=O)OC)c1ccc(cc1)CCNC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)OC
InChI
1S/C18H19ClN2O6S/c1-26-16-8-5-13(19)11-15(16)17(22)20-10-9-12-3-6-14(7-4-12)28(24,25)21-18(23)27-2/h3-8,11H,9-10H2,1-2H3,(H,20,22)(H,21,23)
InChI key
FHUMMCKSSXULQH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename BP |
| form powder | form crystalline powder | form solid | form solid |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonamide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/101/378/bad0e801-dad2-49ac-9930-0d63d876c939/640/bad0e801-dad2-49ac-9930-0d63d876c939.png)