Przejdź do
1295516
USP
Związek pokrewny gliburydu A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide, 4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(OCH3)CONHCH2C6H4SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.84
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
6570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
glyburide, glibenclamide
manufacturer/tradename
USP
mp
209-214 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H17ClN2O4S/c1-23-15-7-4-12(17)10-14(15)16(20)19-9-8-11-2-5-13(6-3-11)24(18,21)22/h2-7,10H,8-9H2,1H3,(H,19,20)(H2,18,21,22)
InChI key
KVWWTCSJLGHLRM-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Glyburide Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Glyburide and Metformin Hydrochloride Tablets
  • Glyburide Tablets
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2414PHR35941295527
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
API family
glyburide, glibenclamide
API family
glibenclamide, glyburide
API family
-
API family
glyburide, glibenclamide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)