Merck
Y0001460
Acetylsalicylic acid for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Acetylsalicylic acid, 2-Acetoxybenzoic acid, O-Acetylsalicylic acid, ASA, Aspirin
Wybierz wielkość
10.3 MG
916,00 zł
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10.3 MG
916,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Beilstein:
779271
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
aspirin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
134-136 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Kwas acetylosalicylowy do identyfikacji szczytowej EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Blocks the production of prostaglandins by inhibiting cyclooxygenase (prostaglandin H synthase), with greater selectivity toward the COX-1 isoform. The antithrombotic effect is due to the inhibition of COX-1 in platelets that blocks thromboxane production and platelet aggregation. Chemopreventive against colorectal and other solid tumors.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
482.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
250 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
P J Devereaux et al.
The New England journal of medicine, 370(16), 1494-1503 (2014-04-01)
There is substantial variability in the perioperative administration of aspirin in patients undergoing noncardiac surgery, both among patients who are already on an aspirin regimen and among those who are not. Using a 2-by-2 factorial trial design, we randomly assigned
Rickard Ljung et al.
International journal of cancer, 135(1), 238-241 (2013-12-19)
Anticoagulant treatment might enhance the natural defense against tumor cell dissemination caused by diagnostic needle biopsy by counteracting thrombocyte coating of such cells. To clarify whether women using anticoagulant treatment at the time of biopsy have a lower occurrence of
Ahmed Kayssi et al.
Journal of vascular surgery, 60(1), 106-110 (2014-03-25)
Acute limb ischemia (ALI) in pediatric patients is rare but may lead to limb loss and life-long complications. This study reviewed the experience of a Canadian tertiary pediatric center with the medical and operative management of ALI. The medical records of
Laurent Arnaud et al.
Autoimmunity reviews, 13(3), 281-291 (2013-11-06)
We performed a meta-analysis to determine whether aspirin has a significant protective effect on risk of first thrombosis among patients with antiphospholipid antibodies (aPL+). Observational and interventional studies identified from the Medline, Embase and Cochrane databases were selected if they
Gwen M C Masclee et al.
Gastroenterology, 147(4), 784-792 (2014-06-18)
Concomitant use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and low-dose aspirin increases the risk of upper gastrointestinal bleeding (UGIB). Guidelines suggest avoiding certain drug combinations, yet little is known about the magnitude of their interactions. We estimated the risk of UGIB