Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1700,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1609807
API family
aspirin
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 200 mg
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
InChI key
WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. -10 to -25°C |
| packaging pkg of 200 mg | packaging - | packaging - | packaging pkg of 50 mg |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?