Kluczowe dokumenty
Y0001046
Sevoflurane
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane
Wybierz wielkość
0.5 ML
875,00 zł
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.5 ML
875,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3F7O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.05
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sevoflurane
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(OCF)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
Klucz InChI
DFEYYRMXOJXZRJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Sevoflurane EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Joachim Erb et al.
The Journal of international medical research, 42(3), 750-764 (2014-05-02)
Levosimendan is an inotropic drug with organ-protective properties due to its activation of mitochondrial K(ATP) channels. This prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study investigated whether administration of levosimendan prior to cardiopulmonary bypass could reduce organ dysfunction and influence subsequent secondary endpoints.
Norifumi Kuratani et al.
Anesthesiology, 109(2), 225-232 (2008-07-24)
Sevoflurane is a popular inhalational anesthetic for general anesthesia in children. The higher incidence of emergence agitation has been suspected after sevoflurane anesthesia as compared with halothane, whereas some controlled studies showed conflicting results. In this report, the authors performed
S Dahmani et al.
British journal of anaesthesia, 104(2), 216-223 (2010-01-06)
Emergence agitation (EA) in children is increased after sevoflurane anaesthesia. The efficacy of prophylactic treatment is controversial. The aim of this study was to provide a meta-analysis of the studies of the pharmacological prevention of EA in children. A comprehensive
D Schutte et al.
British journal of anaesthesia, 111(6), 967-970 (2013-07-26)
Asthma is a common disease in children and often develops early in life. This multicentre retrospective case series describe the use and effectiveness of sevoflurane inhalation therapy in a series of children with severe asthma in the paediatric intensive care
Jan Kehler et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(9), 1513-1518 (2014-07-06)
Phosphodiesterase 10A (PDE10A) plays a key role in the regulation of brain striatal signaling, and several pharmaceutical companies currently investigate PDE10A inhibitors in clinical trials for various central nervous system diseases. A PDE10A PET ligand may provide evidence that a