Kluczowe dokumenty
1171910
USP
Desflurane Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1,1′-Oxybis(1,2,2,2-tetrafluoroethane), Bis(1,2,2,2-tetrafluoroethyl) ether
Wybierz wielkość
0.1 ML
4810,00 zł
4810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.1 ML
4810,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2F8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
desflurane
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)OC(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H2F8O/c5-1(3(7,8)9)13-2(6)4(10,11)12/h1-2H
Klucz InChI
QZFIQARJCSJGEG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Desflurane Related Compound A USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Desflurane
Komentarz do analizy
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)