Merck
Y0000883
Adrenaline with impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(−)-Epinephrine, (−)-Adrenalin, (R)-(−)-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol, L-Adrenaline, L-Epinephrine
Wybierz wielkość
Y0000883
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
Y0000883
636,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CH(OH)CH2NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.20
Beilstein:
2368277
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
opis
API family: adrenaline
rodzina API
adrenaline
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
215 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
Klucz InChI
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Adrenalina z zanieczyszczeniem F EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Adrenoceptor agonist.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark M Kushnir et al.
Clinical chemistry, 52(8), 1559-1567 (2006-06-17)
Congenital adrenal hyperplasia is a group of autosomal recessive disorders caused by a deficiency of 1 of 4 enzymes required for the synthesis of glucocorticoids, mineralocorticoids, and sex hormones. Analysis of 11-deoxycortisol (11DC), 17-hydroxyprogesterone (17OHP), 17-hydroxypregnenolone (17OHPr), and pregnenolone (Pr)
Michael B Levy et al.
Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology, 112(1), 58-63 (2013-12-18)
Avoidance strategies in patients with cow's milk allergy occasionally fail to protect these patients from inadvertent exposures, leading to life-threatening reactions. To assess the safety and efficacy of milk oral immunotherapy as an alternative therapeutic strategy. Patients (n = 280
Jonathan D Jacobs et al.
Pediatrics, 133(1), e8-13 (2013-12-18)
Research suggests that hypertonic saline (HS) may improve mucous flow in infants with acute bronchiolitis. Data suggest a trend favoring reduced length of hospital stay and improved pulmonary scores with increasing concentration of nebulized solution to 3% and 5% saline
Phillip L Lieberman
The American journal of medicine, 127(1 Suppl), S6-11 (2014-01-05)
The International Classification of Diseases (ICD)-9 included a code only for anaphylactic shock. The improved ICD-10 coding defines the different symptoms and types of anaphylaxis and includes coding for anaphylaxis without shock. This new coding is consistent with the efforts
Candice Bjornson et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (2)(2), CD006619-CD006619 (2011-02-18)
Croup is a common childhood illness characterized by barky cough, stridor, hoarseness and respiratory distress. Children with severe croup are at risk for intubation. Nebulized epinephrine (NE) may prevent intubation. To evaluate the efficacy and safety of NE in children