Merck
02270
3′,4′-Dihydroxy-2-(methylamino)acetophenone hydrochloride
≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
Synonim(y):
Adrenalone hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.65
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-525-7
Beilstein/REAXYS Number:
3916102
MDL number:
Assay:
≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
impurities
≤10% water
mp
244-249 °C (dec.)
functional group
amine, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CNCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,10-12H,5H2,1H3;1H
InChI key
CSRRBDMYOUQTCO-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)