Przejdź do
B6531
4-tert-Butyl-5-methoxy-o-benzoquinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
functional group
ether, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=CC(=O)C(=O)C=C1C(C)(C)C
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)7-5-8(12)9(13)6-10(7)14-4/h5-6H,1-4H3
InChI key
CWFFIAHHCALISQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
153931412627429074
description
-
description
98%
description
97%
description
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
functional group
ether, ketone
functional group
ketone
functional group
-
functional group
ketone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)