Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1230,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
adrenaline
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
InChI key
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
General description
Application
Also used in monographs such as:
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| form powder | form - | form - | form solid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?