Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 733,00 zł |
Informacje o tej pozycji
733,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
noradrenaline
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
InChI key
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description meets USP testing specifications | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| API family noradrenaline | API family - | API family - | API family adrenaline |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?