Y0000665
Terazosin impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1,4-Bis(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)piperazine, 2,2′-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine]
Wybierz wielkość
636,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
636,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
terazosin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
N3(CCN(CC3)c4nc5c(c(n4)N)cc(c(c5)OC)OC)c1nc2c(c(n1)N)cc(c(c2)OC)OC
InChI
1S/C24H28N8O4/c1-33-17-9-13-15(11-19(17)35-3)27-23(29-21(13)25)31-5-7-32(8-6-31)24-28-16-12-20(36-4)18(34-2)10-14(16)22(26)30-24/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30)
Klucz InChI
XJWKWPCORQUMQI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)