Merck
1643485
USP
Związek pokrewny terazosyny C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1,4-Bis(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)piperazine dihydrochloride, 2,2′-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine dihydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28N8O4 · 2HCl
Masa cząsteczkowa:
565.45
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
terazosin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NC1=NC(N2CCN(C3=NC(N)=C(C=C(OC)C(OC)=C4)C4=N3)CC2)=NC5=C1C=C(OC)C(OC)=C5.Cl.Cl
InChI
1S/C24H28N8O4.2ClH/c1-33-17-9-13-15(11-19(17)35-3)27-23(29-21(13)25)31-5-7-32(8-6-31)24-28-16-12-20(36-4)18(34-2)10-14(16)22(26)30-24;;/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30);2*1H
InChI key
SDPHRGYPGDUGEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Terazosin Related Compound C Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)