Kluczowe dokumenty
PHR3137
Supelco
Związek pokrewny terazosyny A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
6,7-Dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)quinazolin-4-amine dihydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
2260,00 zł
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2260,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19N5O2 · 2HCl
Masa cząsteczkowa:
362.25
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1643463
rodzina API
terazosin
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)