Merck
PHR1721
Supelco
Terazosin Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Terazosin hydrochloride dihydrate, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]piperazine hydrochloride dihydrate
Wybierz wielkość
1 G
552,00 zł
552,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
552,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25N5O4 · HCl · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
552,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000621
traceable to USP 1643452
rodzina API
terazosin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
InChI
1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
Klucz InChI
NZMOFYDMGFQZLS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Certyfikowane farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Chlorowodorek terazosyny należy do klasy blokerów a1-adrenergicznych, szeroko stosowanych w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH) wpływającego na układ moczowo-płciowy u mężczyzn.[1]
Certyfikowane farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Chlorowodorek terazosyny może być stosowany jako podstawowy roztwór wzorcowy leku do oznaczania dihydratu chlorowodorku terazosyny przy użyciu technik potencjometrycznych i fluorymetrycznych.
Chlorowodorek terazosyny może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej.[1]
Może być stosowany jako standardowy roztwór podstawowy leku do oznaczania dihydratu chlorowodorku terazosyny przy użyciu technik potencjometrycznych i fluorymetrycznych.[2]
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7395 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Validated HPTLC method for the simultaneous determination of alfuzosin, terazosin, prazosin, doxazosin and finasteride in pharmaceutical formulations
Belal.ST, et al.
Analytical Chemistry Research, 1, 23-31 (2014)
Potentiometric and fluorimetric methods for the determination of terazosin HCl in drug substance and dosage forms.
Ismail, Nahla S., and Taghreed A. Mohamed.
International Journal of Electrochemical Science, 9, 7394-7394 (2014)
Terazosin potentiometric sensor for quantitative analysis of terazosin hydrochloride in pharmaceutical formulation based on computational study.
Hosseini, Morteza, Ensieh Nasli-Esfahani, and Parviz Norouzi.
International Journal of Electrochemical Science, 5, 200-214 (2010)