Merck
Y0000528
Sulbactam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(2S,5R)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide, Betamaze, CP 45899, CP-45,899, Penicillanic acid 1,1-dioxide, Penicillanic acid S,S-dioxide, Penicillanic acid dioxide, Penicillanic acid sulfone
Wybierz wielkość
150 MG
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
150 MG
631,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sulbactam
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
Klucz InChI
FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Sulbactam EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Serafim Tsitsilonis et al.
Langenbeck's archives of surgery, 398(1), 153-159 (2012-07-27)
Necrotizing fasciitis (NF) is a rare, but potentially fatal pathology. The aim of the present study was to identify the population characteristics of the NF patients, the responsible bacteria, and the differences between survivors and nonsurvivors. In this retrospective case-control
Mei Li et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(11), 5678-5686 (2012-08-22)
Ambler position 105 in class A β-lactamases is implicated in resistance to clavulanic acid, although no clinical isolates with mutations at this site have been reported. We hypothesized that Y105 is important in resistance to clavulanic acid because changes in
A S Levin
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 8(3), 144-153 (2002-05-16)
Recent studies have highlighted the emergence of infections involving multiresistant Acinetobacter clinical isolates. Sulbactam offers direct antimicrobial activity against Acinetobacter species. Accordingly, co-administration of sulbactam with ampicillin or cefoperazone offers the potential of effective empirical therapy against Acinetobacter and other
Elizabeth A Rodkey et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(40), 16798-16804 (2012-09-15)
The rise of inhibitor-resistant and other β-lactamase variants is generating an interest in developing new β-lactamase inhibitors to complement currently available antibiotics. To gain insight into the chemistry of inhibitor recognition, we determined the crystal structure of the inhibitor preacylation
Bahadir M Gulluoglu et al.
Annals of surgery, 257(1), 37-43 (2012-09-25)
To assess the impact of prophylactic antibiotics on the prevention of surgical site infection (SSI) and the cost-effectiveness of this prophylaxis for breast cancer surgery in overweight or obese women. SSI is higher than expected after breast surgery. Obesity was