Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 413,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
269-878-2
MDL number:
Assay:
98-102% (HPLC)
Form:
crystalline powder
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Sulbactam,
assay
98-102% (HPLC)
form
crystalline powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 1%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
InChI key
FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
General description
Sulbactam is a semi-synthetic penicillinate sulfone derived from 6-aminopenicllanic acid. This β-lactam compound is characterized by a β-lactam ring.
Application
Sulbactam has been used as a β-Lactamase inhibitor in β-lactamase inhibitor assay. It has also been used to evaluate its antimicrobial pharmacodynamic effects against extremely drug-resistant Acinetobacter baumannii. Sulbactam may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Sulbactam acts as an irreversible inhibitor of β-lactamases that inactivate β-lactams such as penicillin and cephalosporin. It is also active against bacteroides and certain chromosomally mediated enzymes of Gram-negative bacteria. It exhibits limited antimicrobial activity. However, sulbactam in combination with other potential antibiotics exhibits therapeutic effects against multidrug-resistant Acinetobacter baumannii infections.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98-102% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form crystalline powder | form - | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility H2O: 1% | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulbactam
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?